294209
Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate
98%
Sinónimos:
Nonafluoro-1-butanesulfonic acid potassium salt, Potassium nonaflate
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
solid
mp
>300 °C (lit.)
solubilidad
water: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
grupo funcional
fluoro
sulfonic acid
cadena SMILES
[K+].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C4HF9O3S.K/c5-1(6,3(9,10)11)2(7,8)4(12,13)17(14,15)16;/h(H,14,15,16);/q;+1/p-1
Clave InChI
LVTHXRLARFLXNR-UHFFFAOYSA-M
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?