Merck
317748
Sigma-Aldrich
N-Allylmethylamine
96%
Sinónimos:
N-Methylallylamine
About This Item
Fórmula lineal:
CH2=CHCH2NHCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
71.12
Beilstein:
1098387
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
96%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.412 (lit.)
bp
64-66 °C (lit.)
densidad
0.741 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CNCC=C
InChI
1S/C4H9N/c1-3-4-5-2/h3,5H,1,4H2,2H3
Clave InChI
IOXXVNYDGIXMIP-UHFFFAOYSA-N
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-18.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-28 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Hannah C Bygd et al.
Biomaterials, 56, 187-197 (2015-05-03)
Macrophage reprogramming has long been the focus of research in disease therapeutics and biomaterial implantation. With different chemical and physical properties of materials playing a role in macrophage polarization, it is important to investigate and categorize the activation effects of
Daniel Wang et al.
Biomacromolecules, 15(11), 4102-4110 (2014-10-01)
Material properties play a key role in the cellular internalization of polymeric particles. In the present study, we have investigated the effects of material characteristics such as water contact angle, zeta potential, melting temperature, and alternative activation of complement on