308226
Ethyl isocyanatoformate
90%, technical grade
Sinónimos:
Ethoxycarbonyl isocyanate
About This Item
Productos recomendados
grado
technical grade
Ensayo
90%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.408 (lit.)
bp
25 °C/10 mmHg (lit.)
densidad
1.115 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
isocyanate
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCOC(=O)N=C=O
InChI
1S/C4H5NO3/c1-2-8-4(7)5-3-6/h2H2,1H3
Clave InChI
VMVZGGPZNHFGKS-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
96.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
36 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)