Merck
304352
Sigma-Aldrich
2,3,4-Trifluoroaniline
98%
Seleccione un Tamaño
5 G
$27.700
$27.700
Fecha estimada de envío27 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
$27.700
About This Item
Fórmula lineal:
F3C6H2NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
147.10
Beilstein:
3245609
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
$27.700
Fecha estimada de envío27 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.486 (lit.)
bp
92 °C/48 mmHg (lit.)
densidad
1.393 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadena SMILES
Nc1ccc(F)c(F)c1F
InChI
1S/C6H4F3N/c7-3-1-2-4(10)6(9)5(3)8/h1-2H,10H2
Clave InChI
WRDGNXCXTDDYBZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Study on synthesis of 2,3,4-trifluoroaniline was reported.[1]
Aplicación
2,3,4-Trifluoroaniline was used in preparation of diethyl 2-(2,3,4-trifluoro)-phenylaminomethylene malonate.[2]
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
154.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
68 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Study on Synthesis of 2, 3, 4-Trifluoroaniline.
Tai-biaoZ, et al.
Fine Chemicals / ????, Z1-Z1 (2007)
Thermochemical reaction of 7-azido-1-ethyl-6, 8-difluoroquinolone-3-carboxylate with heterocyclic amines. An expeditious synthesis of novel fluoroquinolone derivatives.
Leyva S and Leyva E.
Tetrahedron, 63(9), 2093-2097 (2007)