Merck
304190
Sigma-Aldrich
2-Methyl-2-cyclopenten-1-one
98%
Sinónimos:
2-Methyl-2-cyclopentene-1-one, 2-Methyl-2-cyclopentenone
Seleccione un Tamaño
1 G
$62.800
5 G
$237.000
$62.800
Fecha estimada de envío18 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
$62.800
5 G
$237.000
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C5H5(=O)
Número de CAS:
Peso molecular:
96.13
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
$62.800
Fecha estimada de envío18 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Quality Level
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.479 (lit.)
bp
158-161 °C (lit.)
density
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ketone
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=CCCC1=O
InChI
1S/C6H8O/c1-5-3-2-4-6(5)7/h3H,2,4H2,1H3
InChI key
ZSBWUNDRDHVNJL-UHFFFAOYSA-N
General description
Diels-Alder reactions of 2-methyl-2-cyclopenten-1-one with 1-ethenylhydronaphthalenes were studied.[1]
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
120.2 °F - closed cup
flash_point_c
49 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Regiochemistry of the Diels-Alder Reaction of 1-Ethenyl-hydronaphthalenes and 2-Methyl-2-cyclopenten-1-one.
Minuti L, et al.
Synthetic Communications, 22(11), 1535-1540 (1992)