Merck
304166
Sigma-Aldrich
2-Bromo-1,3,2-benzodioxaborole
97%
Sinónimos:
B-Bromocatechol-borane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H4BBrO2
Número de CAS:
Peso molecular:
198.81
Beilstein:
2445073
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
bp
76 °C/9 mmHg (lit.)
mp
51-53 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Brb1oc2ccccc2o1
InChI
1S/C6H4BBrO2/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H
Clave InChI
SAILTPCYIYNOEL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
107.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
42 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)