Merck
298034
Sigma-Aldrich
Acetic acid-1-13C,d4
99 atom % 13C, 98 atom % D
Seleccione un Tamaño
1 G
$1.500.000
$1.500.000
Fecha estimada de envío05 de abril de 2025
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
$1.500.000
About This Item
Fórmula lineal:
CD313CO2D
Número de CAS:
Peso molecular:
65.07
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
$1.500.000
Fecha estimada de envío05 de abril de 2025
Solicitar más información
vapor density
2.07 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
11.4 mmHg ( 20 °C)
isotopic purity
99 atom % 13C
98 atom % D
assay
99% (CP)
autoignition temp.
800 °F
expl. lim.
16 %
refractive index
n20/D 1.3715 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
density
1.136 g/mL at 25 °C
mass shift
M+5
SMILES string
[2H]O[13C](=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i1D3,2+1/hD
InChI key
QTBSBXVTEAMEQO-OIFRIMMXSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
For use with
Referencia del producto
Descripción
Precios
pictograms
FlameCorrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
104.0 °F - closed cup
flash_point_c
40 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Pol Arranz-Gibert et al.
Scientific reports, 9(1), 4875-4875 (2019-03-21)
In recent decades, peptide blood-brain barrier shuttles have emerged as a promising solution for brain drugs that are not able to enter this organ. The research and development of these compounds involve the use of in vitro cell-based models of