296759
Iodomethane-12C,d3
99.9 atom % 12C, 98 atom % D, 99% (CP), contains copper as stabilizer
Sinónimos:
Methyl-12C,d3 iodide
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
22.83 psi ( 55 °C)
6.66 psi ( 20 °C)
Nivel de calidad
descripción
13C-depleted
pureza isotópica
99.9 atom % 12C
98 atom % D
Ensayo
99% (CP)
contiene
copper as stabilizer
bp
42 °C (lit.)
mp
-66.5 °C (lit.)
densidad
2.330 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+3
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
I[12C]([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3/i1+0D3
Clave InChI
INQOMBQAUSQDDS-GIOFAXNUSA-N
Envase
Para utilizar con
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?