291781
Isopropyl palmitate
technical grade, 90%
Sinónimos:
Isopropyl hexadecanoate
About This Item
Productos recomendados
grado
technical grade
Nivel de calidad
Ensayo
90%
índice de refracción
n20/D 1.438 (lit.)
mp
11-13 °C (lit.)
densidad
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(C)C
InChI
1S/C19H38O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19(20)21-18(2)3/h18H,4-17H2,1-3H3
Clave InChI
XUGNVMKQXJXZCD-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... CNR1(1268) , CNR2(1269)
rat ... Faah(29347)
Categorías relacionadas
Aplicación
- to formulate and evaluate the suitability of pluronic lecithin organogels containing flurbiprofen for topical application
- to characterize microemulsion systems of isopropyl palmitate, water and 2:1 Brij 97, and 1-butanol by different experimental techniques
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?