Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH3(CH2)12COOCH(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
270.45
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-751-4
Beilstein/REAXYS Number:
1781127
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlebiological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥90% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.434 (lit.)
bp
193 °C/20 mmHg (lit.)
mp
~3 °C (lit.)
density
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester
lipid type
saturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(C)C
InChI
1S/C17H34O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17(18)19-16(2)3/h16H,4-15H2,1-3H3
InChI key
AXISYYRBXTVTFY-UHFFFAOYSA-N
Application
- Diseño y desarrollo de la formulación de un fármaco transdérmico de glimepirida controlado por difusión matricial: en este estudio se discute el diseño de un sistema transdérmico de administración de fármacos para la glimepirida, utilizando mecanismos de difusión matricial que incorporan posiblemente el miristato de isopropilo para mejorar la permeación (Akram et al., 2018).
- Investigación de formulaciones de microemulsión y gel de microemulsión para la administración dérmica de clotrimazol: en este artículo se evalúan las formulaciones que incorporan el miristato de isopropilo para mejorar la administración dérmica de clotrimazol, destacando su papel en la mejora de la solubilidad del fármaco y las tasas de absorción cutánea (Zhang y Michniak-Kohn, 2018).
Biochem/physiol Actions
El miristato de isopropilo (éster isopropílico del ácido mirístico) se utiliza para cambiar las características fisicoquímicas de microesferas como las microesferas de poli(ácido láctico-co-glicólico) (PLGA). El miristato de isopropilo se utiliza como un componente de fase oleosa en la formulación de sistemas de microemulsión.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Miristato de isopropilo
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
awg
flash_point_f
>302.0 °F
flash_point_c
> 150 °C
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?