285072
5-Amino-2-naphthalenesulfonic acid
≥95%
Sinónimos:
1-Amino-6-naphthalenesulfonic acid, 1-Amino-6-sulfonaphthalene, 1-Naphthylamine-6-sulfonic acid, 5-Naphthylamine-2-sulfonic acid, 6-Sulfo-1-naphthylamine
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥95%
Formulario
solid
solubilidad
soluble 100 mg/mL, clear, brown (1N NH4OH)
grupo funcional
sulfonic acid
cadena SMILES
Nc1cccc2cc(ccc12)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C10H9NO3S/c11-10-3-1-2-7-6-8(15(12,13)14)4-5-9(7)10/h1-6H,11H2,(H,12,13,14)
Clave InChI
UWPJYQYRSWYIGZ-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?