104817
Trichloro(octadecyl)silane
≥90%
Sinónimos:
Octadecyltrichlorosilane
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
>1 (vs air)
presión de vapor
<5 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥90%
índice de refracción
n20/D 1.459 (lit.)
bp
223 °C/10 mmHg (lit.)
densidad
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C18H37Cl3Si/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-22(19,20)21/h2-18H2,1H3
Clave InChI
PYJJCSYBSYXGQQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
404.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
207 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Flexible electronic circuits and displays based on organic active materials are future generations of products that may eventually enter mainstream electronics market.
Flexible electronic circuits, displays, and sensors based on organic active materials will enable future generations of electronics products that may eventually enter the mainstream electronics market.