Merck
284777
Sigma-Aldrich
Methyl 6-methylpyridine-3-carboxylate
97%
Sinónimos:
Methyl 6-methylnicotinate
Seleccione un Tamaño
10 G
$220.000
$220.000
Fecha estimada de envío20 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
$220.000
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H9NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
151.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
$220.000
Fecha estimada de envío20 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
Formulario
solid
bp
160 °C/106 mmHg (lit.)
mp
34-37 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadena SMILES
COC(=O)c1ccc(C)nc1
InChI
1S/C8H9NO2/c1-6-3-4-7(5-9-6)8(10)11-2/h3-5H,1-2H3
Clave InChI
VYPPZXZHYDSBSJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Methyl 6-methylpyridine-3-carboxylate may be used in chemical synthesis studies.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
217.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
103 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)