279382
Ethyl acetate-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula lineal:
CH313CO2C2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
89.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
Productos recomendados
densidad de vapor
3 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
73 mmHg ( 20 °C)
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
99% (CP)
lim. expl.
11.4 %
índice de refracción
n20/D 1.372 (lit.)
bp
76-77 °C (lit.)
mp
-84 °C (lit.)
densidad
0.912 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
CCO[13C](C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3/i4+1
Clave InChI
XEKOWRVHYACXOJ-AZXPZELESA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
26.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-3 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?