276030
2,3-Dimethoxy-1,3-butadiene
95%
Sinónimos:
2,3-Dimethoxybuta-1,3-diene, 2,3-Dimethoxybutadiene
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
95%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.459 (lit.)
bp
134-136 °C/745 mmHg (lit.)
mp
19 °C (lit.)
densidad
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COC(=C)C(=C)OC
InChI
1S/C6H10O2/c1-5(7-3)6(2)8-4/h1-2H2,3-4H3
Clave InChI
NHBDKDZHQKQPTF-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
It may be used in the preparation of 3,4-dimethoxythiophene, an intermediate for the synthesis of 3,4-ethylenedioxythiophene (EDOT). It may also be used to form thio esters by reacting with mercaptans in the presence of cobalt carbonyl catalyst.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
91.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
33 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
The Diels–Alder reaction is the reaction between a conjugated diene and an alkene (dienophile) to form unsaturated six-membered rings. It is also referred to as a cycloaddition.