Merck
268100
Sigma-Aldrich
Tetrabutylammonium phosphate monobasic solution
1.0 M in H2O
Sinónimos:
Tetrabutylammonium dihydrogen phosphate
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3CH2CH2CH2)4N[OP(OH)2O]
Número de CAS:
Peso molecular:
339.45
Beilstein:
5196532
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
concentración
1.0 M in H2O
densidad
1.037 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
OP(O)([O-])=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.H3O4P/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-5(2,3)4/h5-16H2,1-4H3;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Clave InChI
ARRNBPCNZJXHRJ-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Descripción general
Tetrabutylammonium phosphate monobasic solution (TABP) is a quaternary ammonium salt commonly used in the preparation of buffers and ion-pairing reagents.
Aplicación
Tetrabutylammonium phosphate monobasic solution can be used as a:
  • Catalyst for the selective N-alkylation of indoles with electron-poor alkenes.
  • Hydrogen-bond-acceptor (HBA) catalyst to synthesize ketoesters via αC-H bond activation.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Tetrahedron, 62, 10237-10237 (2006)
Journal of Chromatographic Science, 31, 231-231 (1993)
Journal of Liquid Chromatography, 15, 2487-2487 (1992)
Photoredox-Catalyzed Isomerization of Highly Substituted Allylic Alcohols by C- H Bond Activation
Guo K, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 59, 11660-11668 (2020)
Weak Nucleophiles in the Aza-Michael Reaction
Rulev A
Advanced Synthesis & Catalysis, 365, 1908-1925 (2023)