263427
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
98%
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.4234 (lit.)
densidad
1.42 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
nitrile
cadena SMILES
FC(F)(F)c1cc(CC#N)cc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H5F6N/c11-9(12,13)7-3-6(1-2-17)4-8(5-7)10(14,15)16/h3-5H,1H2
Clave InChI
YXGWYBUKRTYHJM-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?