261998
Boron trifluoride methyl sulfide complex
95%
Sinónimos:
Dimethyl sulfide-trifluoroborane, Trifluoroborane-methyl sulfide
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
95%
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
core: boron
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
densidad
1.235 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
thioether
cadena SMILES
C[S+](C)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C2H6BF3S/c1-7(2)3(4,5)6/h1-2H3
Clave InChI
VPECYQXBNOAJIF-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
3.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-16 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?