260789
8-Aminoquinoline
98%
Sinónimos:
8-Quinolinamine
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
bp
174 °C/26 mmHg (lit.)
mp
60-65 °C (lit.)
cadena SMILES
Nc1cccc2cccnc12
InChI
1S/C9H8N2/c10-8-5-1-3-7-4-2-6-11-9(7)8/h1-6H,10H2
Clave InChI
WREVVZMUNPAPOV-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- preparation of base-stabilized terminal borylene complex of osmium
- spectrophotometric determination of bivalent palladium
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?