Merck
259802
Sigma-Aldrich
Sodium benzene-1,3-disulfonate
80%, technical grade
Sinónimos:
Benzene-1,3-disulfonic acid disodium salt
Seleccione un Tamaño
100 G
$69.600
$69.600
Fecha estimada de envío29 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
$69.600
About This Item
Fórmula lineal:
C6H4(SO3Na)2
Número de CAS:
Peso molecular:
282.20
Beilstein:
4170805
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
$69.600
Fecha estimada de envío29 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
technical grade
Nivel de calidad
Ensayo
80%
solubilidad
water: soluble 5%, clear, colorless to light yellow
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1cccc(c1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H6O6S2.2Na/c7-13(8,9)5-2-1-3-6(4-5)14(10,11)12;;/h1-4H,(H,7,8,9)(H,10,11,12);;/q;2*+1/p-2
Clave InChI
XWPWZOJBTOJEGW-UHFFFAOYSA-L
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Study of Silanolate Groups (= SiO-) in Synthesis of Micelle Templated Silica with Various Condition of Cationic Surfactant.
Badiei A, et al.
Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, 27(1) (2008)
M Contzen et al.
FEMS microbiology letters, 136(1), 45-50 (1996-02-01)
A benzene 1,3-disulfonate degrading mixed bacterial culture was isolated from the River Elbe downstream of Hamburg. The mixed culture was composed of five different bacterial strains. None of these strains grew in axenic culture with benzene 1,3-disulfonate as sole source
Issac Torres et al.
Materials (Basel, Switzerland), 11(9) (2018-09-13)
Organic semiconductor materials composed of π⁻π stacking aromatic compounds have been under intense investigation for their potential uses in flexible electronics and other advanced technologies. Herein we report a new family of seven π⁻π stacking compounds of silver(I) bis-N-(4-pyridyl) benzamide