Merck
258156
Sigma-Aldrich
Desyl bromide
97%
Sinónimos:
2-Bromo-2-phenylacetophenone
Seleccione un Tamaño
5 G
$87.200
$87.200
Fecha estimada de envío04 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
$87.200
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH(Br)COC6H5
Número de CAS:
Peso molecular:
275.14
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
$87.200
Fecha estimada de envío04 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
powder
mp
56-58 °C (lit.)
cadena SMILES
BrC(c1ccccc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H11BrO/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H
Clave InChI
ZFFBIQMNKOJDJE-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Reaction of cesium N-carbobenzyloxyglycylphenylalanate with desyl bromide in DMF has been investigated[1].
Aplicación
Desyl bromide has been used in:
  • synthesis of phosphate esters of benzoin and benzoinyl N-carbobenzyloxyglycylphenylalanate[1]
  • novel chemiluminogenic reaction for the sensitive determination of Arg-containing peptides[2]
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Chemiluminogenic reaction of or its analogues.
Yonekura S, et al.
Analytical Sciences, 13, 479-479 (1997)
Photolabile benzoin and furoin esters of a biologically active peptide.
Peach JM, et al.
Tetrahedron, 51(36), 10013-10024 (1995)
Roberta Pascolutti et al.
Cell reports, 27(10), 3049-3061 (2019-06-06)
Adaptor protein 2 (AP2) is a major constituent of clathrin-coated pits (CCPs). Whether it is essential for all forms of clathrin-mediated endocytosis (CME) in mammalian cells is an open issue. Here, we demonstrate, by live TIRF microscopy, the existence of