Saltar a
257591
4,4′-(Hexafluoroisopropylidene)diphenol
97%
Sinónimos:
2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane, Bisphenol AF, Hexafluorobisphenol A
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
25 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$206.000
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
(CF3)2C(C6H4OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
336.23
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
216-036-7
Beilstein/REAXYS Number:
1891568
MDL number:
$206.000
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
97%
form
powder
mp
160-163 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccc(cc1)C(c2ccc(O)cc2)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C15H10F6O2/c16-14(17,18)13(15(19,20)21,9-1-5-11(22)6-2-9)10-3-7-12(23)8-4-10/h1-8,22-23H
InChI key
ZFVMWEVVKGLCIJ-UHFFFAOYSA-N
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
90477399981103039
description
97%
description
analytical standard
description
97%
description
98%
assay
97%
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
97%
assay
98%
form
powder
form
-
form
solid
form
solid
mp
160-163 °C (lit.)
mp
160-163 °C (lit.)
mp
224-226 °C (lit.)
mp
245-250 °C (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
4,4′-(Hexafluoroisopropylidene)diphenol for polymer applications
-
-
-
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - STOT RE 2
target_organs
Prostate
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
signalword
Danger
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)