252239
1-Chlorotetradecane
98%
Sinónimos:
Myristyl chloride, Tetradecyl chloride
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.446 (lit.)
bp
139-142 °C/4 mmHg (lit.)
densidad
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCl
InChI
1S/C14H29Cl/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15/h2-14H2,1H3
Clave InChI
RNHWYOLIEJIAMV-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- in preparation of nonionic microemulsion of pentaoxyethylene glycol dodecyl ether, water and 1-chlorotetradecane
- as internal standard in determination of 3-chloropropane-1,2-diol in hydrolyzed vegetable protein by capillary gas chromatography with electrolytic conductivity detection
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
109 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?