Merck
125156
Sigma-Aldrich
1-Chlorooctane
99%
Sinónimos:
Octyl chloride
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)7Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
148.67
Beilstein:
1697464
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
presión de vapor
1 mmHg ( 22.2 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.430 (lit.)
bp
183 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
densidad
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
alkyl halide
chloro
cadena SMILES
CCCCCCCCCl
InChI
1S/C8H17Cl/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h2-8H2,1H3
Clave InChI
CNDHHGUSRIZDSL-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
1-Chlorooctane has been used to determine the excess molar enthalpies of binary mixtures composed by 2-alkanone and 1-chloroalkane. It has been used in hydrophobic modification of ω-carrageenans polymers.
Pictogramas
Health hazardEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
141.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
61 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Hydrophobically modified calcium-induced ?-carrageenan gels.
Jacquier JC, et al.
Prog. Coll. Polym. Sci., 118, 127-131 (2001)
Biosynthesis and characterization of a new bacterial copolyester of 3-hydroxyalkanoates and 3-hydroxy-omega-chloroalkanoates.
Doi Y and Abe C.
Macromolecules, 23(15), 3705-3707 (1990)
Excess enthalpies of some 2-alkanone+ 1-chloroalkane binary mixtures at 25 and 35? C.
Pico JM, et al.
Journal of Solution Chemistry, 20(1), 115-124 (1991)
A R King et al.
British journal of pharmacology, 157(6), 974-983 (2009-06-03)
Monoacylglycerol lipase (MGL) is a presynaptic serine hydrolase that inactivates the endocannabinoid neurotransmitter, 2-arachidonoyl-sn-glycerol. Recent studies suggest that cysteine residues proximal to the enzyme active site are important for MGL function. In the present study, we characterize the role of
Susann Wegner et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 23(26), 6330-6340 (2017-02-15)
The microwave-induced decomposition of bis{N,N'-diisopropylacetamidinate}nickel(II) [Ni{MeC(NiPr)