246085
Ethyl isobutyrate
99%
Sinónimos:
2-Methylpropanoic acid ethyl ester, 2-Methylpropionic acid ethyl ester, Ethyl 2,2-dimethylacetate, Ethyl 2-methyl-1-propanoate, Ethyl 2-methylpropanoate, Ethyl 2-methylpropionate, Ethyl isobutanoate
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
4.01 (vs air)
presión de vapor
40 mmHg ( 33.8 °C)
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.387 (lit.)
bp
112-113 °C (lit.)
solubilidad
alcohol: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
water: slightly soluble(lit.)
densidad
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOC(=O)C(C)C
InChI
1S/C6H12O2/c1-4-8-6(7)5(2)3/h5H,4H2,1-3H3
Clave InChI
WDAXFOBOLVPGLV-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
68.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
20 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?