Merck
245054
Sigma-Aldrich
Methyltriphenylphosphonium iodide
97%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3P(C6H5)3I
Número de CAS:
Peso molecular:
404.22
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
mp
183-185 °C (lit.)
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
[I-].C[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H18P.HI/c1-20(17-11-5-2-6-12-17,18-13-7-3-8-14-18)19-15-9-4-10-16-19;/h2-16H,1H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
JNMIXMFEVJHFNY-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Reactant for synthesis of:
  • Triphenylamine-based dyes and polyolefinic aromatic molecules with pyrene for use in dye-sensitized solar cells
  • Diastereoisomeric carba analogs of glycal-derived vinyl epoxides for the production of carbasugars
  • Alkaloid natural products via organocascade catalysis
  • Triplet carbenes via oxidation of allene compounds
  • Stilbenes via dehydrohalogenation-Heck olefination and Wittig-Heck reactions
Información legal
Product of Fluorous Technologies, Inc.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Mohammad Mahdi Khataei et al.
Talanta, 178, 473-480 (2017-11-16)
In this study, a novel generation of deep eutectic solvents (DESs) was used as an acceptor phase in three-phase hollow fiber liquid phase microextraction (HF-LPME) based on two immiscible organic phases. It was compared with other common DESs for extraction