245003
Dirhenium decacarbonyl
98%
Sinónimos:
Rhenium carbonyl
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
powder or crystals
idoneidad de la reacción
core: rhenium
reagent type: catalyst
mp
170 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
[ReH].[ReH].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/10CO.2Re/c10*1-2;;
Clave InChI
ZIZHEHXAMPQGEK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- Re nanoparticles via pulsed-laser decomposition.
- Amide functionalized Re(I) based dinuclear metallacycles that can selectively inhibit certain cancer cells.
- Twisted ultrathin rhenium disulfide nanoribbons encapsulated in single-walled carbon nanotubes.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?