Merck
243531
Sigma-Aldrich
Potassium L-tartrate monobasic
99%
Sinónimos:
KHT, L(+)-Tartaric acid monopotassium salt, Potassium bitartrate, Potassium hydrogen L-tartrate, Potassium hydrogen tartrate, Tartaric acid monopotassium salt
Seleccione un Tamaño
100 G
$41.000
500 G
$183.000
$41.000
Fecha estimada de envío07 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
$41.000
500 G
$183.000
About This Item
Fórmula lineal:
KO2CCH(OH)CH(OH)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
188.18
Beilstein:
6119985
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
51113400
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
$41.000
Fecha estimada de envío07 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
powder
actividad óptica
[α]20/D +10°, c = 2 in 10% HCl
densidad
1.954 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
hydroxyl
cadena SMILES
[K+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6.K/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);/q;+1/p-1/t1-,2-;/m1./s1
Clave InChI
KYKNRZGSIGMXFH-ZVGUSBNCSA-M
Descripción general
Potassium L-tartrate is found naturally in grapes. Its removal is necessary during wine making as it can precipitate, which is undesirable.[1]
Aplicación
Potassium L-tartrate monobasic may be used as a reductant during the synthesis of noble metal nanoparticles in the presence of linear polymers as protective agents.[2]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
410.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
210 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Wine tartaric stabilization by electrodialysis and its assessment by the saturation temperature.
Goncalves F, et al.
Journal of Food Engineering, 59(2), 229-235 (2003)
Preparation of gold, platinum, palladium and silver nanoparticles by the reduction of their salts with a weak reductant-potassium bitartrate.
Tan Y, et al.
Journal of Materials Chemistry, 13(5), 1069-1075 (2003)