242489
Bromoacetonitrile
97%
Sinónimos:
2-Bromoacetonitrile, Bromomethyl cyanide, Cyanomethyl bromide
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.479 (lit.)
bp
60-62 °C/24 mmHg (lit.)
densidad
1.722 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
nitrile
cadena SMILES
BrCC#N
InChI
1S/C2H2BrN/c3-1-2-4/h1H2
Clave InChI
REXUYBKPWIPONM-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?