109231
3-Bromopropionitrile
≥98.0% (GC)
Sinónimos:
3-Bromopropanenitrile
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98.0% (GC)
índice de refracción
n20/D 1.481 (lit.)
bp
76-78 °C/10 mmHg (lit.)
densidad
1.615 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
nitrile
cadena SMILES
BrCCC#N
InChI
1S/C3H4BrN/c4-2-1-3-5/h1-2H2
Clave InChI
CQZIEDXCLQOOEH-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
206.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
97 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?