233528
4-Octylaniline
99%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.516 (lit.)
bp
175 °C/13 mmHg (lit.)
densidad
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCCc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C14H23N/c1-2-3-4-5-6-7-8-13-9-11-14(15)12-10-13/h9-12H,2-8,15H2,1H3
Clave InChI
ORKQJTBYQZITLA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)