230995
2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxolane
96%
Sinónimos:
3-Bromopropionaldehyde ethylene acetal
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
96%
Formulario
liquid
contiene
sodium bicarbonate as stabilizer
índice de refracción
n20/D 1.479 (lit.)
bp
68-70 °C/8 mmHg (lit.)
densidad
1.542 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
ether
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
BrCCC1OCCO1
InChI
1S/C5H9BrO2/c6-2-1-5-7-3-4-8-5/h5H,1-4H2
Clave InChI
GGZQLTVZPOGLCC-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxolane is a cyclic ether derivative with a dioxolane ring, used as a building block in organic synthesis and polymer industry.
Aplicación
- as starting reagent for the synthesis of (5Z,9Z)-5,9-hexadecadienoic acid, (5Z,9Z)-5,9-nonadecadienoic acid and (5Z,9Z)-5,9-eicosadienoic acid
- in synthesis of 1-deoxy-castanospermine and 1-deoxy-8a-epi-castanospermine
- in asymmetric total synthesis of both enantiomers of marine mollusk metabolite pulo′upone via Evans′ asymmetric Diels-Alder reaction
- as alkylating agent for amines, dithianes and carboximides
- with eynamides and sodium azide in a "one-pot" synthesis of triazoles
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
149.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
65 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?