229725
Lead(II) fluoride
99.99% trace metals basis
About This Item
Productos recomendados
grado
for analytical purposes
Nivel de calidad
Ensayo
99.99% trace metals basis
Formulario
powder and chunks
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: lead
impurezas
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
824 °C (lit.)
densidad
8.445 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
F[PbH2]F
InChI
1S/2FH.Pb/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clave InChI
FPHIOHCCQGUGKU-UHFFFAOYSA-L
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.