225754
Allylmagnesium bromide solution
1.0 M in diethyl ether
Sinónimos:
(Prop-2-en-1-yl)magnesium bromide, 2-Propenylmagnesium bromide, Allyl magnesium bromide, Allylbromomagnesium, Allylmagnesiumbromide, Bromo-2-propenylmagnesium
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reaction type: Grignard Reaction
concentración
1.0 M in diethyl ether
densidad
0.851 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
Br[Mg]CC=C
InChI
1S/C3H5.BrH.Mg/c1-3-2;;/h3H,1-2H2;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
FEMBXICCJNZMMC-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
- 2-(9,10-dihydro-9,10-propanoanthracen-9-yl)-N-methylethanamine (2), a homolog of benzoctamine
- tarchonanthuslactone
- (+)-preussin
- polyhydroxylated quinolizidine alkaloids
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
-40.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-40 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?