224898
Thallium(I) chloride
99%
Sinónimos:
Thallous chloride
About This Item
Productos recomendados
grado
for analytical purposes
presión de vapor
10 mmHg ( 517 °C)
Ensayo
99%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: thallium
mp
430 °C (lit.)
densidad
7 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl[Tl]
InChI
1S/ClH.Tl/h1H;/q;+1/p-1
Clave InChI
GBECUEIQVRDUKB-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?