Merck
222011
Copper(II) chloride
97%, powder
Sinónimos:
Cupric chloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CuCl2
Número CAS:
Peso molecular:
134.45
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161600
EC Number:
231-210-2
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Copper(II) chloride, 97%
Quality Segment
assay
97%
form
powder
reaction suitability
core: copper, reagent type: catalyst
mp
620 °C (lit.)
density
3.386 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Cu]Cl
InChI
1S/2ClH.Cu/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
ORTQZVOHEJQUHG-UHFFFAOYSA-L
Application
Used with palladium in a catalytic synthesis of 3-haloindoles via an annulation process.
Copper(II) chloride may be used in the preparation of copper(II)-chitosan complexes with potential applications in biomedical devices as antibiotic-free antibacterial biomaterials due to their cytocompatibility and antibacterial property.
Effective catalyst for the tetrahydropyranylation of alcohols, using mild conditions and in high yields.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Copper(II) chloride
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)