8.18247
Copper(II) chloride
for synthesis
Sinónimos:
Copper(II) chloride, Copper dichloride
About This Item
Nivel de calidad
Formulario
solid
potencia
584 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
498 °C (decomposes)
solubilidad
620 g/L
densidad
3.39 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
1200 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Cu+2].[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/2ClH.Cu/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clave InChI
ORTQZVOHEJQUHG-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Aplicación
- Catalytic enhancement in organic synthesis: The study explores the use of Copper(II) chloride as a catalytic agent in the synthesis of 4-sulfonyl-1,2,3-triazoles, highlighting its role in sequential aerobic copper-catalyzed sulfonylation and Dimroth cyclization, providing a robust method for constructing triazole frameworks in medicinal chemistry and material science (Van Hoof et al., 2021).
Nota de análisis
Loss on drying (250 °C, 2 h): ≤ 5.0 %
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable