212911
Palladium hydroxide on carbon
extent of labeling: 20 wt. % loading (dry basis), matrix carbon, wet support
Sinónimos:
Pd(OH)2/C, Pearlman’s catalyst
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
Nivel de calidad
contiene
≤50% water
idoneidad de la reacción
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
Extensión del etiquetado
20 wt. % loading (dry basis)
Matriz
carbon, wet support
cadena SMILES
O[Pd]O
InChI
1S/2H2O.Pd/h2*1H2;/q;;+2/p-2
Clave InChI
NXJCBFBQEVOTOW-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)