21039
Calcium carbide
granulated, technical, ≥75% (gas-volumetric)
Sinónimos:
Calcium acetylide, Calcium dicarbide
About This Item
Productos recomendados
grado
technical
Nivel de calidad
Ensayo
≥75% (gas-volumetric)
Formulario
pieces
calidad
granulated
tamaño de partícula
0.1-1 mm
densidad
2.22 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Ca++].[C-]#[C-]
InChI
1S/C2.Ca/c1-2;/q-2;+2
Clave InChI
UIXRSLJINYRGFQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- NUCLEOPHILIC ADDITION OF PHOSPHINOXIDES AND ALCOHOLS TO ACETYLENE GENERATED in situ FROM CALCIUM CARBIDE: This study discusses the reactivity of acetylene generated from calcium carbide for various organic synthesis applications (Aleksandrovna, 2024).
- Construction of 3-Methyl-2-Substituted Benzofurans and 3-Methyl-2-Substituted Benzothiophenes Using Solid Calcium Carbide as a Substitute for Gaseous …: Describes a synthetic method using solid calcium carbide in organic synthesis, highlighting its practicality and environmental benefits (Wang et al., 2024).
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?