206539
4-Ethynylbenzonitrile
97%
About This Item
Fórmula lineal:
HC≡CC6H4CN
Número de CAS:
Peso molecular:
127.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
mp
156-160 °C (lit.)
grupo funcional
nitrile
cadena SMILES
C#Cc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C9H5N/c1-2-8-3-5-9(7-10)6-4-8/h1,3-6H
Clave InChI
LAGNMUUUMQJXBF-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
The water complexes formed with 4-ethynylbenzonitrile (4EBzN) were studied using IR-UV double resonance spectroscopy.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Surajit Maity et al.
The journal of physical chemistry. A, 114(32), 8337-8344 (2010-08-13)
The water complexes of 4-ethynylbenzonitrile (4EBzN) were investigated with IR-UV double resonance spectroscopy. Water interacts with the pi electron density of the C[triple bond]N group in 4EBzN, leading to the formation of a quasiplanar cyclic complex incorporating C-H...O and O-H...pi