Merck
640751
(4-Iodophenylethynyl)trimethylsilane
97%
Sinónimos:
1-Iodo-4-[(trimethylsilyl)ethynyl]benzene, 1-Iodo-4-[2-(trimethylsilyl)ethynyl]benzene, 1-Trimethylsilyl-2-(4-iodophenyl)acetylene, 4-Iodophenyl(trimethylsilyl)acetylene, 4-Trimethylsilylethynyliodobenzene, [(4-Iodophenyl)ethynyl]trimethylsilane, [2-(4-Iodophenyl)ethynyl]trimethylsilane
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H13ISi
Número CAS:
Peso molecular:
300.21
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
66-70 °C (lit.)
functional group
iodo, silyl
SMILES string
C[Si](C)(C)C#Cc1ccc(I)cc1
InChI
1S/C11H13ISi/c1-13(2,3)9-8-10-4-6-11(12)7-5-10/h4-7H,1-3H3
InChI key
WOOFAKCCTQIPLK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)