205664
1′-Hydroxy-2′-acetonaphthone
99%
Sinónimos:
2-Acetyl-1-naphthol
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
solid
mp
98-100 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=O)c1ccc2ccccc2c1O
InChI
1S/C12H10O2/c1-8(13)10-7-6-9-4-2-3-5-11(9)12(10)14/h2-7,14H,1H3
Clave InChI
JBGJVMVWYWUVOW-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)