202401
Poli(etilenglicol)
average Mn 600, hydroxyl, waxy solid
Sinónimos:
PEG
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Poli(etilenglicol), average Mn 600, waxy solid (moist)
Formulario
waxy solid (moist)
mol peso
Mn 570-630
average Mn 600
índice de refracción
n20/D 1.467
viscosidad
10.5 cSt(210 °F)(lit.)
mp
20-25 °C (lit.)
densidad
1.128 g/mL at 25 °C
Ω-final
hydroxyl
α-final
hydroxyl
cadena SMILES
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Clave InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
525.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
273.90 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Noble-metal nanostructures find diverse applications from catalysis to biomedical research, leveraging surface properties in various fields.