Merck
257583
8-Bromooctanoic acid
97%
Sinónimos:
8-Bromocaprylic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
Br(CH2)7CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
223.11
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1756103
Assay:
97%
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
97%
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
bp
147-150 °C/2 mmHg (lit.)
mp
35-37 °C (lit.)
functional group
bromo, carboxylic acid
SMILES string
OC(CCCCCCCBr)=O
InChI
1S/C8H15BrO2/c9-7-5-3-1-2-4-6-8(10)11/h1-7H2,(H,10,11)
InChI key
BKJFDZSBZWHRNH-UHFFFAOYSA-N
General description
8-Bromooctanoic acid, also known as 8-bromocaprylic acid, is a cross-linking reagent. It can undergo hydrolysis to form 8-hydroxyoctanoic acid.
Application
8-Bromooctanoic acid can be used as a crosslinking reagent to:
  • prepare 8-mercaptooctanoic acid in the biosynthesis of lipoic acid
  • attach triple helix-forming oligonucleotides (TFOs) to inhibitors in their synthesis
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)