200921
Silver(II) fluoride
≥98%
Sinónimos:
Silver difluoride
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98%
Formulario
powder
mp
690 °C (lit.)
densidad
4.57 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
F[Ag]F
InChI
1S/Ag.2FH/h;2*1H/q+2;;/p-2
Clave InChI
KWVVTSALYXIJSS-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.