Merck
192058
Sigma-Aldrich
Poly(acrylic acid) partial sodium salt solution
average Mw ~240,000 by GPC, 25 wt. % in H2O
Sinónimos:
Acrylic acid-sodium acrylate copolymer, Sodium acrylate-acrylic acid copolymer
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
mol peso
average Mw ~240,000 by GPC
composición
Na, 0.3%
concentración
25 wt. % in H2O
índice de refracción
n20/D 1.373
densidad
1.09 g/mL at 25 °C
Descripción general
Poly(acrylic acid) partial sodium salt solution is a surface-treating polyelectrolyte used in the preparation of nanoparticles.
Aplicación
Poly(acrylic acid) partial sodium salt can be used:
  • To synthesize Eu3+-doped Gd2O3 in hollow nanoparticle structures.
  • As a sensing layer to fabricate a relative humidity sensor.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)