81123
Poly(acrylic acid sodium salt)
analytical standard, for GPC, 16,000
Sinónimos:
Poly(sodium acrylate), Sodium polyacrylate
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
for GPC
Nivel de calidad
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
mol peso
Mn ~12800
Mp ~16000
Mw ~18100
técnicas
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.41
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Na+].[O-]C(=O)C=C
InChI
1S/C3H4O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H,1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1
Clave InChI
NNMHYFLPFNGQFZ-UHFFFAOYSA-M
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?