189405
Polycaprolactone diol
average Mn ~530
Sinónimos:
Diethylene glycol-initiated polycaprolactone, Polycaprolactone oxydiethylene ester
About This Item
Productos recomendados
Formulario
paste
mol peso
average Mn ~530
temperatura de transición
softening point 35 °C
densidad
1.073 g/mL at 25 °C
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
In the past two decades, tissue engineering and regenerative medicine have become important interdisciplinary fields that span biology, chemistry, engineering, and medicine.
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.