Merck
418005
Poly(hexamethylene diisocyanate)
viscosity 1,300-3,000 cP (25 °C)(lit.)
Sinónimos:
1,6-Diisocyanatohexane homopolymer, 1,6-Diisocyanatohexane polymer, HMDI homopolymer
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
liquid
Quality Segment
refractive index
n20/D 1.502
viscosity
1,300-3,000 cP(25 °C)(lit.)
density
1.12 g/mL at 25 °C
SMILES string
O=C=NCCCCCCN=C=O
InChI key
RRAMGCGOFNQTLD-UHFFFAOYSA-N
General description
Poly(hexamethylene diisocyanate) (PolyHDI) is an aliphatic compound belonging to the class of isocyanates. It is generally prepared by reacting hexamethylene diamine with phosgene.
Application
PolyHDI can be used as a compatibilizer to increase the complex viscosity of poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) (PHBV)/poly(lactic acid) biopolymer based blends. It can be used as a hardener that can be mixed with polyol resins to form polyurethane coatings with a wide range of applications like self-cleaning.
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
338.0 °F
flash_point_c
170 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)