185574
1,1,2,2-Tetrabromoethane
98%
Sinónimos:
Acetylene tetrabromide, Muthmanns liquid, TBE
Productos recomendados
densidad de vapor
11.9 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
0.1 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
98%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
635 °F
índice de refracción
n20/D 1.637 (lit.)
bp
119 °C/15 mmHg (lit.)
mp
−1-1 °C (lit.)
solubilidad
alcohol: miscible
chloroform: miscible
diethyl ether: miscible
glacial acetic acid: miscible
water: insoluble
densidad
2.967 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
BrC(Br)C(Br)Br
InChI
1S/C2H2Br4/c3-1(4)2(5)6/h1-2H
Clave InChI
QXSZNDIIPUOQMB-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?